Läs mer
MDL 105519, MedChemExpress
Produktkod. 16496308
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496308 10 mg 10mg
16472427 50 mg 50mg
16448897 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16496308 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15085
MedChemExpress MDL 105519 is a potent and selective antagonist of glycine binding to the NMDA receptor.
MDL 105519 is a potent and selective antagonist of glycine binding to the NMDA receptor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MDL 105519
CAS 161230-88-2
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H11Cl2NO4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 17 mg/mL (45.19 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(O)C(N1)=C(/C=C(C2=CC=CC=C2)/C(O)=O)C3=C1C=C(Cl)C=C3Cl
Molekylvikt (g/mol) 376.19
Formel vikt 376.19
Procent renhet 97.15%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration