Läs mer
Tocris Bioscience™ MDL 11,939
Beskrivning
Orally active 5-HT2A receptor antagonist; displays selectivity for 5-HT2A receptors over 5-HT2C receptors (Ki values are 0.54, 2.5, 81.6 and ∽10,000 nM at rabbit 5-HT2A, human 5-HT2A, rabbit 5-HT2C and human 5-HT2C receptors respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MDL 11, 939 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 295.42 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.426 |