Läs mer
MDL-29951, MedChemExpress
Beskrivning
MDL-29951 is a novel glycine antagonist of NMDA receptor activation, with Ki of 0.14 μM for [3H]glycine binding in vitro and in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MDL-29951 |
| CAS | 130798-51-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H9Cl2NO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (165.50 mM) |
| LEDER | O=C(O)CCC1=C(C(O)=O)NC2=C1C(Cl)=CC(Cl)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.11 |
| Formel vikt | 302.11 |
| Visa mer |