missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MDM2/HDM2 Antibody (MDM2/7942), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-21087AF750
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
MDM2/HDM2 Monoclonal antibody specifically detects MDM2/HDM2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| MDM2/HDM2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| ACTFS, HDM2, HDMX, MDM2 oncogene, E3 ubiquitin protein ligase | |
| Recombinant human MDM2/HDM2 protein fragment (around aa 1-300) (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Hypoxia, Neuroscience, p53 Pathway, Phospho Specific, Tumor Suppressors | |
| 4193 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| MDM2/7942 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido