missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MDMX Antibody (2D10F4), Novus Biologicals™

Produktkod. 18715503 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18715503 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18715503 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP128862

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

MDMX Monoclonal specifically detects MDMX in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen MDMX
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona 2D10F4
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry 1:200 - 1:1000
Formulering Ascites with 0.03% Sodium Azide
Genaccessionsnr. O15151
Gene Alias DKFZp781B1423, double minute 4 homolog, Double minute 4 protein, double minute 4, human homolog of; p53-binding protein, HDMX, Mdm2-like p53-binding protein, Mdm4 p53 binding protein homolog (mouse), Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding protein, Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding protein (mouse), MDM4-related protein 1, MDMXMGC132766, mouse double minute 4, human homolog of; p53-binding protein, MRP1, p53-binding protein Mdm4, protein Mdm4, Protein Mdmx
Gensymboler MDM4
Värd art Mouse
Immunogen Purified recombinant fragment of MDM4 expressed in E. Coli.
Molekylvikt av antigen 55 kDa
Reningsmetod Unpurified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptosis
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4194
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Ascites
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.