Läs mer
MDR1/ABCB1 Antibody (MRK16), Allophycocyanin, R&D Systems™
Produktkod. 18604808 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18604808 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18604808 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP252701APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8474.13 SEK
    7119.00 SEK / 0.1ml
    Save 1355.13 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
MDR1/ABCB1 Monoclonal antibody specifically detects MDR1/ABCB1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen MDR1/ABCB1
Användningsområden Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona MRK16
Konjugera APC
Formulering PBS
Gene Alias ABC20, ATP-binding cassette sub-family B member 1, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 1, CD243, CD243 antigen, CLCS, colchicin sensitivity, doxorubicin resistance, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, GP170, IBD13, MDR1MGC163296, multidrug resistance protein 1, P-glycoprotein 1, P-gp, PGY1P-GP
Värd art Mouse
Immunogen Drug resistant K-562 cells.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Membrane Trafficking and Chaperones
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5243
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Produktlinje Novus