Läs mer
MDR1/ABCB1 Antibody (MRK16), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Produktkod. 18607959 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Förpackningsstorlek
18607959 0.1ml
1 options
Produktkod. 18607959 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP252701MFV450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8261.88 SEK
    7040.25 SEK / 0.1ml
    Save 1221.63 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Mouse Monoclonal Antibody
MDR1/ABCB1 Monoclonal specifically detects MDR1/ABCB1 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen MDR1/ABCB1
Användningsområden CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassificering Monoclonal
Klona MRK16
Konjugera mFluor Violet 450 SE
Utspädning Flow Cytometry
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias ABC20, ATP-binding cassette sub-family B member 1, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 1, CD243, CD243 antigen, CLCS, colchicin sensitivity, doxorubicin resistance, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, GP170, IBD13, MDR1MGC163296, multidrug resistance protein 1, P-glycoprotein 1, P-gp, PGY1P-GP
Forskningsdisciplin Cancer, Membrane Trafficking and Chaperones
Primär eller sekundär Primary
Målarter Human
Produkttyp Antibody
Form Purified
Produktlinje Novus