Läs mer
Gibco™ MDR1 vesikulär transportanalysreagensset
Produktkod. 10518760 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 analyser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10518760 100 analyser Varje
1 options
Produktkod. 10518760 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer GM3030
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MDR1 vesikulär transportanalysreagensset är ett färdigt-att använda kit som innehåller alla reagenser som behövs för vesikulär transportanalys förutom själva vesiklarna.
MDR1 Vesicular Transport Assay Reagensset är ett färdigt kit som innehåller alla reagenser som behövs för vesikulär transportanalys utom själva vesiklarna. Reagenssetet kan användas för vesikulär transportanalys med radioisotopmärkta eller icke-märkta ämnen. Detta kit innehåller tillräckligt med material för att utföra 100 vesikulär transportanalys.
Använd MDR1 Vesicular Transport Assay Reagens inställd på:
  • Undersök transportörinteraktionerna hos dina läkemedelskandidater
  • Bedöma potential för transportörmedierade läkemedels-läkemedelsinteraktioner
  • Få högkvalitativa resultat med stora signal-brus-förhållanden
Konceptet bakom ABC:s transportörvesiklar
ABC-transportörvesiklar är lättanvända och effektiva reagenser för tidig bedömning av en läkemedelskandidats substrat och läkemedelsinteraktionspotential. Medan ABC-transportörer vanligtvis medierar exporten av substraten ut ur cellerna, importerar transportörer som uttrycks på dessa inside-out-vesiklar substrat in i vesiklarna. Det är därför möjligt att kvantitativt utvärdera transportaktiviteten för din förening genom att bestämma mängden som inopereras i vesiklarna.
Tydliga och pålitliga resultat
Tillverkade av Sf9-celler som har konstruerats för att överuttrycka specifika ABC-transportörer, ger dessa 'inside-out'-vesiklar höga nivåer av transportöraktivitet med låg bakgrund, vilket ger dig en tydlig signal om din förening är ett substrat eller en inhibitor av en specifik efflux-transportör.
Kit-kompatibilitet
Vår MDR1 vesikulär transportanalysreagensuppsättning är utformad för användning med MDR1-vesiklar. De 100 vesikulära transportanalyserna som kan utföras med detta kit kräver två MDR1-vesikelprodukter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara reagens A, B, C och D vid -°20 C
Förvara reagens E och F i rumstemperatur
Beskrivning MDR1 Vesicular Transport Assay Reagent Set, 100 Assays, Frozen, Bottle Format, Ready-to-Use Kit, Obtain High Quality Results With a Large Signal to Noise Ratios, –20°C Storage Temperature, Dry Ice Shipping Condition
För användning med (applikation) Pharma and biopharma, target and lead identification and validation, drug discovery and development, target-Based ADME/Tox assays, biochemical ADME assays, cytochrome P450 inhibition ADME assays
Inkluderar Buffer A: Reaction Buffer (6mL x 1 vials): 50mM MOPS-Tris, 70mM KCl, 7.5mM MgCl2, Buffer B: x10 stopping and washing buffer (20mL x 1 vials) - 400mM MOPS-Tris, 700mM KCl, reagent C: 10mM MgATP solution (1.1mL x 2 vials), reagent D: 10mM MgAMP solution (1.1mL x 2 vials), reagent E: 10% (w/v) SDS solution (13mL x 1 vial), reagent F: 0.1N H2SO4 solution (11mL x 1 vial)
Kvantitet 100 analyser
Frakt skick Torr is
Typ Vesikulär transportanalysreagensset