Läs mer
Karl Hecht Polypropylene measuring jug with 100ml scale
Brand:  Karl Hecht 42283030
Polypropylene measuring jug with 100ml scale
Produktkod. 10013931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.25 SEK
    32.11 SEK / Paket med 1
    Save 15.14 SEK
    32% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026