Läs mer
ME0328, MedChemExpress
Beskrivning
ME0328 is a potent and selective ARTD3/PARP3 inhibitor with an IC50 of 0.89±0.28 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ME0328 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1445251-22-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H19N3O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 75 mg/mL (233.38 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N[C@H](C1=CC=CC=C1)C)CCC(NC2=C3C=CC=C2)=NC3=O |
| Visa mer |