Läs mer
Ansell™ ME107
Produktkod. 15180144 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7.5
10.5
Förpackningsstorlek:
1 par
Varje
Produktkod. 15180144
Brand: Ansell™ A008075
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Heavy duty chemical protection
  • High resistance to water based chemicals.
  • Good flexibility and elasticity preventing tears. 
  • Chlorinated to harden and cleanse the surface of the glove
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Rubber Latex
Certifikat och efterlevnad EN388:2003/4121, EN374:2003/Virus, EN374:2003/ABCKL
Klassificering Category III
Manschettmaterial Natural rubber latex
Beskrivning Heavy duty chemical protection
Beläggningsmaterial Natural Rubber Latex
Färg Black
Disponibel Reusable
Exteriör finish Smooth
Kvalitet Industrial grade
Hand Specific
Latexfri Yes
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Immersion Gloves
Storlek 7.5
Sterilitet Non-sterile
Stil ME107
Tjocklek (metrisk) 1.20 mm
Finger stil full fingers
För användning med (applikation) Chemical and Liquid Protection
Färg på handskemanschett Black
Liner material Unflocked
Modell ME107
Förpackningstyp 1 pair in a bag; 12 bags in a carton
Kvantitet 12 pair
Motståndskraftig mot Chemical and Liquid Protection
Serie ME series
Mått (L x B) 610 mm
Längd (engelska) 610 mm