Läs mer
BrandTech™ VACUUBRAND™ ME2C NT Oljefri membranvakuumpump
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11828571 Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11828571
Brand: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20730100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En vakuumpump utmärkt för många laboratorieapplikationer för vätskerörelse, inklusive vakuumfiltrering och fastfasextraktion, såväl som avgasning och avdunstning av flyktiga lösningsmedel.
Drift vid ultimat vakuum producerar decibelnivåer som är jämförbara med ett tyst samtal ansikte mot ansikte.
  • Ultimat vakuum: 52 Torr (70 mbar).
  • Fri luftkapacitet: 38 lpm (1,4 cfm).
  • ME2C NT Vakuumpumpen har flödesvägar konstruerade av material med utmärkt korrosionsbeständighet, såsom PTFE-huvuden och membran.
  • VACUUBRAND Kemidesignade membranpumpar eliminerar imma, hantering och bortskaffande av förorenad olja i samband med roterande skovelpumpar.
  • Typiska serviceintervall är från 10 000-15 000 timmar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 52 Torr (70 mbar)
Hästkraft 0.18 hp
Amperage 1,8 A
Inkluderar Enfasmotor, på/av-brytare, kabel med stickpropp, bruksanvisning
Motorhastighet 1500/1800 rpm
Certifikat och efterlevnad CE
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Material ETFE pumphuvud, PTFE membran, PTFE slangar, FFKM ventil
Modell ME 2C NT
Bullernivå 45 dBA
Pluggtyp CEE
Temperatur (metrisk) lagring -10 °C till +60 °C
Vikt (engelska) 22.4 lb.
Vikt (metrisk) 10.2 kg
Temperatur (engelska) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flödeshastighet 38 l/min
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (engelska) 7,7 tum
Total höjd (metrisk) 19.8 cm
Total längd (engelska) 9,5 tum
Total längd (metrisk) 24.3 cm
Total bredd (engelska) 8,3 tum
Total bredd (metrisk) 21.1 cm
Pumptyp Kemi membranpump
Kapslingsklassificering IP40
Antal pumphuvuden 1
Temperatur (engelska) Min 50 °F
Användningsområden Vakuumugnar, filtreringar och grenrör med flera portar
Antal etapper 1
Maximalt tryck 1,1 bar
Spänning 230 V
Kvantitet 1 st.