Läs mer
BrandTech™ VACUUBRAND™ ME4C NT Diafragmapump för torr kemi
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10725774 Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10725774
Brand: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20731200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för laboratorieuppgifter som vakuumfiltrering, avgasning, fastfasextraktion och många andra
  • Konstruerad för att ge 40 % högre flödeshastigheter vid arbetsvakuumnivå än andra konkurrerande pumpar med liknande kapacitetsklasser för fri luft
  • Whisper ganska drift vid ultimat vakuum
  • Mindre vibrationer än tidigare modell
  • Flödesbanor konstruerade av material med utmärkt korrosionsbeständighet (som PTFE-huvuden och membran
  • Eliminerar imma, hantering och bortskaffande av förorenad olja i samband med roterande skovelpumpar Serviceintervall: 10 000 till 15 000 timmar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 52,5 torr
Hästkraft 0.24 hp
Inkluderar Manuell
Motorhastighet 150 till 1800 rpm
Certifikat och efterlevnad ATEX Överensstämmelse II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certifiering, TUV
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Material PTFE (pumphuvud), fluorplast (fodral)
Modell MIG 4C NT
Bullernivå 45 dB(A)
Pluggtyp CEE
Vikt (engelska) 24.47 lb.
Vikt (metrisk) 11.1 kg
Temperatur (engelska) Max. 104 °F
Flödeshastighet 2.3/2.6 CFM
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (engelska) 7,79 tum.
Total höjd (metrisk) 198.12 mm
Total längd (engelska) 10 tum
Total längd (metrisk) 254 mm
Total bredd (engelska) 9,56 tum.
Total bredd (metrisk) 24.28 cm
Pumptyp Membranpump
Kapslingsklassificering IP40
Antal pumphuvuden 2
Motståndsegenskaper Kemikaliebeständig
Temperatur (engelska) Min 50 °F
Användningsområden Filtrering och koncentration av lösningsmedel med låg kokpunkt
Oljetyp Oljefri
Antal etapper 1
Maximalt tryck 16 psi
Spänning 230 V