Läs mer
Honeywell™ ME86 Manyard Stötdämpande band
Produktkod. 12655173
Change view
Längd (metrisk):
1.5 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12655173 1.5 m Varje
1 options
Produktkod. 12655173 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 1013970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5024.25 SEK
    2635.11 SEK / Paket med 1
    Save 2389.14 SEK
    47% Av
Beräknad leverans: 19-01-2027
Har en unik töjbar design med en speciell vävd stötdämpande innerkärna och en kraftig rörformig ytterjacka.
  • Unik töjbar design
    • Speciell vävd stötdämpande innerkärna
    • Kraftig rörformig ytterjacka
  • En säkerhetsklämma fästs på selen för att hålla Manyard när den inte används
  • Unik varningsflagga som ger visuella bevis på att en lina har varit inblandad i ett fall och bör tas ur bruk
  • Pålitlig visuell inspektion: den inbyggda reskärnan blir synlig om ytterjackan är skadad eller sliten
  • Hi-tech Teflon™ skyddande finish på den yttre rörformiga jackan förlänger livslängden
  • Lätt och lätt att använda
  • Idealisk för underhåll av kranar eller bidrag
  • När den är sammandragen minskar den elastiska linan risken för att snubbla eller fastna
  • Stötdämpande material minskar fallskyddskrafterna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Snapkrok, CS20
Förlängning Elasticitet: 30%
Bärande kapacitet (metrisk) >15 kN, webbing:> 2200 daN, Snap krok: >2200 daN, CS20-kontakt:> 2500daN, Energiabsorbent:> 500 daN
Webbmaterial Polyesterfiber, polyamid
Färg Klart
Längd (metrisk) 1.5 m
Material Karbinhake: Vitkromatstål, Förzinkat stål, Webbing: polyamid