Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Bioblock Micro Label 46-60°C
Produktkod. 11710879
Temperaturområde (metriskt):
46 °C till 60 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11710879
Brand: Thermographic Measurements Ltd M04MBBL046C01P1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Disponibel Single-use
    För användning med (applikation) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
    Höjd (engelska) 0.43 in.
    Längd (metrisk) 11 mm
    Material Polyester Film, Acrylic Adhesive
    Mätningstid 2 to 5 seconds
    Modell Bioblock 4-level Irrevesible Indicator
    Termometerfyllning Wax-melt Technology
    Vikt (metrisk) 7 g
    Produkttyp Custom Temperature Label
    Beskrivning Bioblock 4-level Temp. Indicator 46°C to 60°C
    Max. Temperatur (engelska) 140°F
    Max. Temperatur (metrisk) 60°C
    Min. Temperatur (engelska) 115°F
    Min. Temperatur (metrisk) 46°C
    Temperaturområde (engelska) 115°F to 140°F
    Temperaturområde (metriskt) 46 °C till 60 °C
    Kalibrerad Yes
    För användning med (utrustning) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    Noggrannhet ±1°C
    Visa 46/49/54/60°C
    Bredd (metrisk) 4 mm