Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax 4 Nivå Micro Range
Produktkod. 11720909
Change view
Temperaturområde (metriskt):
138 °C till 154 °C
40 °C till 46 °C
71 °C till 88 °C
93 °C till 110 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11720909 138 °C till 154 °C Paket med 10
11700909 93 °C till 110 °C Paket med 10
11750899 40 °C till 46 °C Paket med 10
11790899 71 °C till 88 °C Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11720909 Leverantör Thermographic Measurements Ltd Leverantörsnummer M04MTHERG6C01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00 SEK
    163.23 SEK / Paket med 10
    Save 42.77 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer
    Höjd (engelska) 0,15 tum.
    Höjd (metrisk) 4 mm
    Fuktighetsområde 40 till 60 %
    Längd (metrisk) 11 mm
    Material Polyester film, Akryllim
    Mätningstid 2 till 5 sekunder
    Modell Thermax 4-nivå temperaturindikator Micro Strip 138 °C till 154 C °Område 6
    Termometerfyllning Vax-smältteknik
    Vikt (metrisk) 7 g
    Produkttyp Irreversibel temperaturindikator
    Längd (engelska) 0,43 tum.
    Beskrivning Thermax 4-nivå temperaturindikator Micro Strip 138 C °till 154 °C
    Max. Temperatur (engelska) 310 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 154 °C
    Min. Temperatur (engelska) 280 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 138 °C
    Temperaturområde (engelska) 280 °F till 310 °F
    Temperaturområde (metriskt) 138 °C till 154 °C
    Kalibrerad Ja
    För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, pumpar, bromssystem, vattenpumpar, aeronautisk utrustning, militär utrustning
    Noggrannhet ±1 °C
    Indelning 138 °C, 143 C, 149 °C, 154 °C