Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax 4 Nivå Micro Range
Produktkod. 11750899
Temperaturområde (metriskt):
138 °C till 154 °C
40 °C till 46 °C
71 °C till 88 °C
93 °C till 110 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11750899
Brand: Thermographic Measurements Ltd M04MTHERG1C01P1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer
    Höjd (engelska) 0,15 tum.
    Höjd (metrisk) 4 mm
    Fuktighetsområde 40 till 60 %
    Längd (metrisk) 11 mm
    Material Polyester film, Akryllim
    Mätningstid 2 till 5 sekunder
    Modell Thermax 4-nivå temperaturindikator Micro Strip 40 °C till 46 C °Område 1
    Termometerfyllning Vax-smältteknik
    Vikt (metrisk) 7 g
    Produkttyp Irreversibel temperaturindikator
    Längd (engelska) 0,43 tum.
    Beskrivning Thermax 4-nivå temperaturindikator Micro Strip 40 C °till 46 °C
    Max. Temperatur (engelska) 120 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 46 °C
    Min. Temperatur (engelska) 105 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 40 °C
    Temperaturområde (engelska) 105 °F till 120 °F
    Temperaturområde (metriskt) 40 °C till 46 °C
    Kalibrerad Ja
    För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, pumpar, bromssystem, vattenpumpar, aeronautisk utrustning, militär utrustning
    Noggrannhet ±1 °C
    Indelning 40 °C, 42 °C, 44 °C, 46 °C