Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax Multi-Change Temperaturindikerande färg
Produktkod. 11781199
Change view
Färg:
Blått
Klart
Orange
Rosa
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11781199 Orange Varje
11741199 Rosa Varje
11771199 Klart Varje
11761199 Blått Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11781199 Leverantör Thermographic Measurements Ltd Leverantörsnummer IPSC550THE250ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 SEK
    1032.92 SEK / Paket med 1
    Save 162.08 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Flera förändringar tidsinställd temperatur som indikerar färg
  • Tidsinställd temperaturfärg
  • Lösningsmedelsbaserad
  • Ingen primer behövs på de flesta ytor
  • Färgbeständig i direkt solljus
  • Snabb reaktionstid
  • Överlägsen prestanda i normala och fientliga miljöer
  • Idealisk för termiska undersökningar
  • Starka klara färgkontraster
  • Beständig mot olja, ånga och vatten
  • Kräver inga tillsatser
  • Specifikationer
    Produkttyp Tidsinställd temperaturfärg (550 °C)
    För användning med (applikation) Färgen ändrar färg för att visa värmeexponering
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Färg Orange
    Kapacitet (metrisk) 250 mL
    För användning med (utrustning) Isolerade kärl, motorkomponenter, termisk kartläggning av utrustning