Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax Multi-Change Temperaturindikerande färg
Produktkod. p-8010247
Change view
Färg:
Blått
Klart
Orange
Rosa
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11741199 Rosa Varje
11771199 Klart Varje
11781199 Orange Varje
11761199 Blått Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11741199 Leverantör Thermographic Measurements Ltd Leverantörsnummer IPMC135THE250ML
Flera förändringar tidsinställd temperatur som indikerar färg
  • Tidsinställd temperaturfärg
  • Lösningsmedelsbaserad
  • Ingen primer behövs på de flesta ytor
  • Färgbeständig i direkt solljus
  • Snabb reaktionstid
  • Överlägsen prestanda i normala och fientliga miljöer
  • Idealisk för termiska undersökningar
  • Starka klara färgkontraster
  • Beständig mot olja, ånga och vatten
  • Kräver inga tillsatser
  • Specifikationer
    Produkttyp Tidsinställd temperaturfärg (135 °C)
    För användning med (applikation) Färgen ändrar färg för att visa värmeexponering
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Färg Rosa
    Kapacitet (metrisk) 250 mL
    För användning med (utrustning) Isolerade kärl, motorkomponenter, termisk kartläggning av utrustning