Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax 5 nivå klockintervall
Produktkod. 11730879
Change view
Temperaturområde (metriskt):
199 °C till 224 °C
40 °C till 54 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) unitSize
11730879 40 °C till 54 °C Paket med 10
11790879 199 °C till 224 °C Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11730879 Leverantör Thermographic Measurements Ltd Leverantörsnummer M05CTHERG1D01P1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer
    Höjd (engelska) 0,59 tum
    Höjd (metrisk) 15 mm
    Fuktighetsområde 40 till 60 %
    Längd (metrisk) 14 mm
    Material Polyester film, Akryllim
    Mätningstid 2 till 5 sekunder
    Modell Thermax 5-nivåer klocktemperaturindikator 40 C °till 54 °C (105 °F till 130 F) °Område 1
    Termometerfyllning Vax-smältteknik
    Vikt (metrisk) 9 g
    Produkttyp Irreversibel temperaturindikator
    Längd (engelska) 0,55 tum.
    Beskrivning Thermax 5-nivå klocktemperaturindikator 40 C °till 54 °C (105 F °till 130 °F)
    Max. Temperatur (engelska) 130 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 54 °C
    Min. Temperatur (engelska) 105 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 40 °C
    Temperaturområde (engelska) 105 °F till 130 °F
    Temperaturområde (metriskt) 40 °C till 54 °C
    Kalibrerad Ja
    För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, pumpar, bromssystem, vattenpumpar, aeronautisk utrustning, militär utrustning
    Noggrannhet ±1 °C
    Indelning 40 °C, 43 °C, 46 °C, 49 °C, 54 °C (105 °F, 110 °F, 115 °F, 120 °F, 130 °F)
    skala Dubbel° C (° F)