Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax 5 nivå klockintervall
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer |
| Höjd (engelska) | 0,59 tum |
| Höjd (metrisk) | 15 mm |
| Fuktighetsområde | 40 till 60 % |
| Längd (metrisk) | 14 mm |
| Material | Polyimidfilm, Akryllim |
| Mätningstid | 2 till 5 sekunder |
| Modell | Thermax 5-nivå klocktemperaturindikator 199 C °till 224 °C (390 °F till 435 F) °Område 7 |
| Visa mer |