Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax Inkapslad temperaturindikator
Produktkod. 11720929
Change view
Temperaturområde (metriskt):
110 °C
121 °C
127 °C
138 °C
154 °C
160 °C
166 °C
171 °C
177 °C
182 °C
188 °C
204 °C
216 °C
224 °C
232 °C
241 °C
254 °C
40 °C
49 °C
54 °C
60 °C
65 °C
71 °C
77 °C
88 °C
93 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) unitSize
11720929 110 °C Paket med 50
11770909 40 °C Paket med 50
11710919 49 °C Paket med 50
11720919 54 °C Paket med 50
11730919 60 °C Paket med 50
11740919 65 °C Paket med 50
11750919 71 °C Paket med 50
11760919 77 °C Paket med 50
11790919 93 °C Paket med 50
11780919 88 °C Paket med 50
11740929 121 °C -
11750929 127 °C Paket med 50
11700939 154 °C Paket med 50
11770929 138 °C Paket med 50
11710939 160 °C Paket med 50
11720939 166 °C Paket med 50
11730939 171 °C Paket med 50
11740939 177 °C Paket med 50
11760939 188 °C -
11790939 204 °C Paket med 50
11710949 216 °C Paket med 50
11720949 224 °C Paket med 50
11740949 241 °C Paket med 50
11730949 232 °C Paket med 50
11760949 254 °C Paket med 50
11750939 182 °C Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Produktkod. 11720929 Leverantör Thermographic Measurements Ltd Leverantörsnummer M01ETHE110D01P1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer
    Höjd (engelska) 0,51 tum
    Höjd (metrisk) 13 mm
    Fuktighetsområde 40 till 60 %
    Längd (metrisk) 12 mm
    Material Polyester film, Akryllim
    Mätningstid 2 till 5 sekunder
    Modell Thermax Inkapslad temperaturindikator 110 °C (230 °F)
    Termometerfyllning Vax-smältteknik
    Vikt (metrisk) 9 g
    Produkttyp Irreversibel temperaturindikator
    Längd (engelska) 0,47 tum.
    Beskrivning Thermax Inkapslad temperaturindikator 110 °C (230 °F)
    Max. Temperatur (engelska) 230 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 110 °C
    Min. Temperatur (engelska) 230 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 110 °C
    Temperaturområde (engelska) 230 °F
    Temperaturområde (metriskt) 110 °C
    Kalibrerad Ja
    För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, pumpar, bromssystem, vattenpumpar, aeronautisk utrustning, militär utrustning
    Noggrannhet ±1,5 °C
    Indelning Enkel temperatur
    skala Dubbel° C (° F)