Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax Range för 5 nivåer
Temperaturområde (metriskt):
104 °C till 127 °C
132 °C till 154 °C
160 °C till 182 °C
188 °C till 210 °C
216 °C till 249 °C
249 °C till 290 °C
49 °C till 71 °C
77 °C till 99 °C
Material:
Kaladex-film, akryllim, Acrylic Adhesive
Polyester film, Akryllim
Polyesterfilm, akryllim, Acrylic Adhesive
Polyimidfilm, Akryllim
Visa:
104/110/116/121/127 °C
132/138/143/149/154 °C
160/166/171/177/182 °C
188/193/199/204/210 °C
249/254/260/280/290 °C
49/54/60/65/71 °C
77/82/88/93/99 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer |
| Höjd (engelska) | 2 tum |
| Höjd (metrisk) | 51 mm |
| Fuktighetsområde | 40 till 60 % |
| Längd (metrisk) | 18 mm |
| Material | Polyimidfilm, Akryllim |
| Mätningstid | 2 till 5 sekunder |
| Modell | Thermax 5-nivå temperaturindikator 188 °C till 210 °C (370 °F till 410 F) °Område G |
| Visa mer |