Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax Range för 5 nivåer
Produktkod. 11790889
Change view
Temperaturområde (metriskt):
104 °C till 127 °C
132 °C till 154 °C
160 °C till 182 °C
188 °C till 210 °C
216 °C till 249 °C
249 °C till 290 °C
49 °C till 71 °C
77 °C till 99 °C
Material:
Kaladex-film, akryllim, Acrylic Adhesive
Polyester film, Akryllim
Polyesterfilm, akryllim, Acrylic Adhesive
Polyimidfilm, Akryllim
Visa:
104/110/116/121/127 °C
132/138/143/149/154 °C
160/166/171/177/182 °C
188/193/199/204/210 °C
249/254/260/280/290 °C
49/54/60/65/71 °C
77/82/88/93/99 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Material Visa unitSize
11790889 104 °C till 127 °C Polyester film, Akryllim 104/110/116/121/127 °C Paket med 10
11780889 77 °C till 99 °C Polyester film, Akryllim 77/82/88/93/99 °C Paket med 10
11700899 132 °C till 154 °C Polyester film, Akryllim 132/138/143/149/154 °C Paket med 10
11720899 188 °C till 210 °C Polyimidfilm, Akryllim 188/193/199/204/210 °C Paket med 10
17797514 216 °C till 249 °C Kaladex-film, akryllim, Acrylic Adhesive - -
11740899 249 °C till 290 °C Polyimidfilm, Akryllim 249/254/260/280/290 °C Paket med 10
11770889 49 °C till 71 °C Polyester film, Akryllim 49/54/60/65/71 °C Paket med 10
17787514 160 °C till 182 °C Polyesterfilm, akryllim, Acrylic Adhesive 160/166/171/177/182 °C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11790889 Leverantör Thermographic Measurements Ltd Leverantörsnummer M05STHRGDD01P1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer
    Höjd (engelska) 2 tum
    Höjd (metrisk) 51 mm
    Fuktighetsområde 40 till 60 %
    Längd (metrisk) 18 mm
    Material Polyester film, Akryllim
    Mätningstid 2 till 5 sekunder
    Modell Thermax Temperaturindikator med 5 nivåer 104 °C till 127 °C (219 °F till 261 °F) Område D
    Termometerfyllning Vax-smältteknik
    Vikt (metrisk) 9 g
    Bredd (engelska) 0,7 tum
    Produkttyp Irreversibel temperaturindikator
    Längd (engelska) 0,7 tum
    Beskrivning Thermax 5-nivå temperaturindikator 104 °C till 127 °C (219 F °till 261 °F)
    Max. Temperatur (engelska) 261 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 127 °C
    Min. Temperatur (engelska) 219 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 104 °C
    Temperaturområde (engelska) 219 °F till 261 °F
    Temperaturområde (metriskt) 104 °C till 127 °C
    Kalibrerad Ja
    För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, pumpar, bromssystem, vattenpumpar, aeronautisk utrustning, militär utrustning
    Noggrannhet ±1,5 °C (intervall: 100 °C till 154 °C) till± 1 % +1 °C (intervall: 160 °C till 290 °C)
    Indelning 104 °C, 110 °C, 116 °C, 121 °C, 127 °C (219 °F, 230 °F, 241 °F, 250 °F, 261 °F)
    Visa 104/110/116/121/127 °C
    Bredd (metrisk) 18 mm
    skala Dubbel° C (° F)