Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax Range för 5 nivåer
Produktkod. 17787514
Temperaturområde (metriskt):
104 °C till 127 °C
132 °C till 154 °C
160 °C till 182 °C
188 °C till 210 °C
216 °C till 249 °C
249 °C till 290 °C
49 °C till 71 °C
77 °C till 99 °C
Material:
Kaladex-film, akryllim, Acrylic Adhesive
Polyester film, Akryllim
Polyesterfilm, akryllim, Acrylic Adhesive
Polyimidfilm, Akryllim
Visa:
104/110/116/121/127 °C
132/138/143/149/154 °C
160/166/171/177/182 °C
188/193/199/204/210 °C
249/254/260/280/290 °C
49/54/60/65/71 °C
77/82/88/93/99 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 17787514
Brand: Thermographic Measurements Ltd M05STHRGFD01P1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen
  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Disponibel Single-use
    För användning med (applikation) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
    Höjd (engelska) 2 in.
    Höjd (metrisk) 51 mm
    Fuktighetsområde 40 to 60%
    Längd (metrisk) 18 mm
    Material Polyesterfilm, akryllim, Acrylic Adhesive
    Mätningstid 2 to 5 seconds
    Modell Thermax 5-level Temperature Indicator 160°C to 182°C (320°F to 360°F) Range F
    Termometerfyllning Wax-melt Technology
    Vikt (metrisk) 9 g
    Bredd (engelska) 0.7 in.
    Produkttyp Irreversible Temperature Indicator
    Längd (engelska) 0.7 in.
    Beskrivning Thermax 5-level Temperature Indicator 160°C to 182°C (320°F to 360°F)
    Max. Temperatur (engelska) 360°F
    Max. Temperatur (metrisk) 182°C
    Min. Temperatur (engelska) 320°F
    Min. Temperatur (metrisk) 160°C
    Temperaturområde (engelska) 320°F to 360°F
    Temperaturområde (metriskt) 160 °C till 182 °C
    Kalibrerad Yes
    För användning med (utrustning) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    Noggrannhet ±1% +1°C (Range:160°C to 290°C)
    Indelning 160°C, 166°C, 171°C, 177°C, 182°C (320°F, 331°F, 340°F, 351°F, 360°F)
    Visa 160/166/171/177/182 °C
    Bredd (metrisk) 18 mm
    skala Dual °C (°F)