Läs mer
SI Analytics™ Mäta Och Lagra Fartyg
Produktkod. 10326674 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Elektroder med 12 mm dia.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10326674 Elektroder med 12 mm dia. Varje
1 options
Produktkod. 10326674 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285123170
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
I lager
SI Analytics™ Mätning och förvaringskärl är en plastbehållare med klämringstätning och bajonettfäste för elektroder med en diameter på 12 mm.
  • Plastbehållare
  • inkluderar klämringstätning och bajonettfäste
  • Lämplig för elektroder med 12 mm diameter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Elektroder med 12 mm dia.
Typ Mätning och lagring av kärl
Inkluderar Klämring, tätning och bajonettfäste