Läs mer
Glassco Laboratory Equipments Mätcylinderglas Klass-B
Beskrivning
- Lågformsmätcylindrar av klass B med hexagonala baser
- Finns i kapaciteter på 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml och 1000 ml
- Uppfyller DIN EN ISO 4788
- Tillverkad av 3,3 borosilikatglas
- Har enkelmetriska graderingar
- Tryckt i hållbar bärnstensfärgad emalj
- Kemikaliebeständiga
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Examen | 1000 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bastyp | Hexagonal |
| Klass | Klass B |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4788 |
| Produkttyp | Graderad mätcylinder |