Läs mer
Glassco Laboratory Equipments Mätcylinderglas Klass-B
Produktkod. 31937693
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31937693 500 mL
31937658 10 mL
31937682 25 mL
31937672 50 mL
31937650 100 mL
31937652 250 mL
31937681 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 31937693 Leverantör Glassco Laboratory Equipments Leverantörsnummer EU138.429.06A
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lågformad mätcylinder med en hexagonal bas för att mäta vätskor i laboratoriet.
  • Lågformsmätcylindrar av klass B med hexagonala baser
  • Finns i kapaciteter på 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml och 1000 ml
  • Uppfyller DIN EN ISO 4788
  • Tillverkad av 3,3 borosilikatglas
  • Har enkelmetriska graderingar
  • Tryckt i hållbar bärnstensfärgad emalj
  • Kemikaliebeständiga
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Examen 500 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Sterilitet Icke-steril
Bastyp Hexagonal
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad ISO 4788
Produkttyp Graderad mätcylinder