Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Vanlig cylinder, med rund bas, utan gradering
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
80 mL
190 mL
440 mL
550 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
De många olika arbetsmomenten i laboratoriemiljön kräver en mängd universellt tillämpbara glasvaror. Dessa glasanordningar har vanligtvis en mycket enkel form och kännetecknas av sin mångsidighet.
- Slät slipad fälg
- Med rund bas
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Diameter (metrisk) Utsida | 40 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 80 mL |
| För användning med (applikation) | Spädningslösningar; Blanda flera komponenter |
| Inkluderar | 10/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |