Learn More
Hirschmann™ Mätkolv Klass A med förpackningsföreskrift
Description
- Klass A
- Enligt reglerna i förpackningsförordningen
- Certifierad överensstämmelse
- Blå examen
- Oslipad, kantad
- Tryckt skala på halsen för enkel och snabb identifiering av avvikelse av verkligt värde från normalvärde
- Kalibrerad för IN
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 700 mL |
| Graduation Range | 690 till 710 ml |
| Examen | 1 mL |
| Höjd (metrisk) | 290 mm |
| Graderad | Ja |
| Klass | A |