Läs mer
Hirschmann™ Mätkolv Klass A med förpackningsföreskrift
Uppnå exakta standardlösningar. Hirschmann™ Mätkolv Klass A med förpackningsreglering är standardiserad för att innehålla eller leverera en bestämd mängd vätska. Kolven har blå gradering.
Brand:  Hirschmann™ 2950189
2262.90 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11803222
  • 2360.00 SEK / Paket med 2
Bara null kvar
Beräknad leverans: 11-09-2025
Beskrivning
  • Klass A
  • Enligt reglerna i förpackningsförordningen
  • Certifierad överensstämmelse
  • Blå examen
  • Oslipad, kantad
  • Tryckt skala på halsen för enkel och snabb identifiering av avvikelse av verkligt värde från normalvärde
  • Kalibrerad för IN
Specifikationer
Specifikationer
375 mL
0.5 mL
Ja
343 till 357 ml
260 mm
A
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Hirschmann™ Mätkolv Klass A med förpackningsföreskrift >