Läs mer
Hirschmann™ Mätkolv Klass A med förpackningsföreskrift
Beskrivning
- Klass A
- Enligt reglerna i förpackningsförordningen
- Certifierad överensstämmelse
- Blå examen
- Oslipad, kantad
- Tryckt skala på halsen för enkel och snabb identifiering av avvikelse av verkligt värde från normalvärde
- Kalibrerad för IN
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Graduation Range | 323-337 mL |
| Examen | 0.5 mL |
| Höjd (metrisk) | 260 mm |
| Gräns för fel | ±0,15 ml |
| Hals stil | Fälg |
| Antal per förpackning | 2/förpackning |
| Tolerans | ±0,15 ml |
| Skrivyta | Blå emaljfärg |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |