Läs mer
Hirschmann™ Klass B mätkolv med propp
Produktkod. 13128059
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
13128059 50 mL
10627687 100 mL
13118059 25 mL
13108059 10 mL
31352066 10 mL
13148059 250 mL
13158059 500 mL
10608962 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 13128059 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 7550175
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrerad för att innehålla en exakt volym vid en specifik temperatur. Kolvar används för exakta utspädningar och förbereder standardlösningar.
  • Klass B
  • Individuell justering av ringmärke
  • Standard jord och PP-propp
  • Genomskinlig
  • DIN EN ISO 1045
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 150 mm
Standard konisk fog NS 12/21
Tolerans 0.12%
Klass A