Läs mer
Buerkle™ Måttkanna Industrial med stängt handtag
Produktkod. 16606563 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
5000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16606563 5000 ml
16696553 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16606563 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 72045000
I lager
Lätt och behändig mätkanna av polypropen är lämplig för industriella applikationer.
Måttkannan har två mätskalor, präglade transparenta och med blå bokstäver. Med ergonomiskt handtag, finns i stängd design för speciell stabilitet eller med öppet handtag för stapling för att spara utrymme. Måttkannan är tillverkad av polypropen och är därför mycket resistent mot syror, baser och kemikalier.
  • PP, transparent
  • Med präglad gradering tryckt i blått
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Kapacitet (metrisk) 5000 ml
Kapacitet (engelska) 169.07 oz.
Höjd (metrisk) 257 mm
Diameter (metrisk) 204 mm
Höjd (engelska) 10.12 in.
Produkttyp Industrial Measuring Jug