Beskrivning
Måttkannan har två mätskalor, präglade transparenta och med blå bokstäver. Med ergonomiskt handtag, finns i stängd design för speciell stabilitet eller med öppet handtag för stapling för att spara utrymme. Måttkannan är tillverkad av polypropen och är därför mycket resistent mot syror, baser och kemikalier.
- PP, transparent
- Med präglad gradering tryckt i blått
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Kapacitet (engelska) | 33.81 oz. |
| Höjd (metrisk) | 165 mm |
| Diameter (metrisk) | 119 mm |
| Höjd (engelska) | 6.50 in. |
| Produkttyp | Industrial Measuring Jug |