Läs mer
Buerkle™ Måttkanna Industrial med stängt handtag
Produktkod. p-7235853 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
5000 mL
Produktkod. 16696553
Brand: Buerkle™ 72041000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lätt och behändig mätkanna av polypropen är lämplig för industriella applikationer.
Måttkannan har två mätskalor, präglade transparenta och med blå bokstäver. Med ergonomiskt handtag, finns i stängd design för speciell stabilitet eller med öppet handtag för stapling för att spara utrymme. Måttkannan är tillverkad av polypropen och är därför mycket resistent mot syror, baser och kemikalier.
  • PP, transparent
  • Med präglad gradering tryckt i blått
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Höjd (metrisk) 165 mm
Diameter (metrisk) 117 mm