Läs mer
Buerkle™ Mätkanna Industriell, med stängt handtag
Produktkod. 17555925 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17555925 500 ml
1 options
Produktkod. 17555925 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 72040500
I lager
Lätt och behändig mätkanna av polypropen är lämplig för industriella applikationer. Måttkannan har två mätskalor, präglade transparenta och med blå bokstäver. Med ergonomiskt handtag, finns i stängd design för speciell stabilitet eller med öppet handtag för stapling för att spara utrymme.
  • PP transparent
  • Med präglad gradering tryckt i blått
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polypropen
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Höjd (metrisk) 135 mm
Diameter (metrisk) 90 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.