Läs mer
Kartell™ Mätskopor Produktkod.: 10385631
Beräknad leverans: 14-01-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00 SEK
    591.47 SEK / Paket med 6
    Spara 193.53 SEK
    24% Off
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Kartell™ Mätskopor
Produktkod. 10385631
500 mL, Paket med 6
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 10385631
Brand: Kartell™ 0106300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00 SEK
    591.47 SEK / Paket med 6
    Spara 193.53 SEK
    24% Off
Bara null kvar
Beräknad leverans: 14-01-2026
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Formad bekvämt för provtagning
  • Polypropen
  • Platt botten med fasade vinklar för enkel rengöring
  • Formad bekvämt för provtagning
  • Lämplig för matinnehåll
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Produkttyp Mätskopa
För användning med (applikation) Lämplig för livsmedel
Bredd (metrisk) 315 mm
Mått (L x B) 112 x 315 x 55 mm
Material Polypropen
Längd (metrisk) 112 mm
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Kartell™ Mätskopor >