Läs mer
Kartell™ Mätskopor
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Beskrivning
Formad bekvämt för provtagning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Mått (L x B) | 32 x 103 x 16 mm |
| Material | Polypropen |