Läs mer
WTW™ Mätkärl
Produktkod. 10084803
Produktkod. 10084803 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 209023
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
WTW erbjuder ett brett utbud av mätflaskor och mätkärl med adaptrar för att mäta BSB, markandning, nedbrytbarhet enligt OECD 301F, fermenteringstester, biogas och mycket mer. De har alla testats i sina respektive applikationer och stöder därför noggranna mätningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Mätkärl
Inkluderar Ställ och tätning, 2 x GK 600 gummihylsa, 4 x DV/MG/KL-klämmor och bägare MB 50 (50mL)