Läs mer
Mebendazol-5-hydroxy 100 μg/ml i acetonitril: Dimetylsulfoxid, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310866
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310866 1 ml
1 options
Produktkod. 30310866 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14798020DL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mebendazole-5-hydroxy
CAS 60254-95-7
Analyt- eller komponentnamn Mebendazole-5-hydroxy
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H15 N3 O3
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Carbamic acid, [5-(hydroxyphenylmethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), R 19167
InChI formel InChI=1S/C16H15N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,14,20H,1H3,(H2,17,18,19,21)
LEDER COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(O)c3ccccc3
IUPAC-namn metyl N-[5-[hydroxy(fenyl)metyl]-1H-benzimidazol-2-yl]karbamat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril/dimetylsulfoxid
Molekylvikt (g/mol) 297.31
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 297,1113 g/mol