Läs mer
Mebendazole-amine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325518
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325518 1 ml
1 options
Produktkod. 30325518 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14798015AL100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone
CAS 52329-60-9
Analyt- eller komponentnamn (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H11 N3 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone, 2-Amino-5(6)-benzoylbenzimidazole, Methanone, (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenyl- (9CI), (2-Amino-1H-benzimidazol-6-yl)phenylmethanone, 2-Amino-5-benzoyl-1H-benzimidazole, 2-Amino-5-benzoylbenzimidazole, Aminomebendazole, G 1029, R 18986, Mebendazole Related Compound A, Mebendazole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C14H11N3O/c15-14-16-11-7-6-10(8-12(11)17-14)13(18)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H3,15,16,17)
LEDER Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
IUPAC-namn (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)-phenylmethanone
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 237.26
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 237.0902 g/mol