missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mebendazole-d8, TRC

Produktkod. 30469286
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469286 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30469286 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2005021MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Mebendazole D3 (methyl D3)
CAS 1173021-87-8
Molekylformel C16 2H3 H10 N3 O3
Kvantitet 1 mg
Synonym Trideuteriomethyl N-(5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Mebendazole D3, Mebendazole D3 (methyl D3)
InChI formel InChI=1S/C16H13N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,17,18,19,21)/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
IUPAC-namn trideuteriomethyl N-(5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Molekylvikt (g/mol) 298.31
Formel vikt 298.1145
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.