Läs mer
Mebendazol, LoGiCal
Produktkod. 30459795
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459795 10 mg
1 options
Produktkod. 30459795 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0882.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mebendazole
CAS 31431-39-7
Analyt- eller komponentnamn Mebendazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H13 N3 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Carbamic acid, N-(6-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester, 2-Benzimidazolecarbamic acid, 5-benzoyl-, methyl ester (8CI), Carbamic acid, (5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester (9CI), (5-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamic acid methyl ester, 5-Benzoyl-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, Bantenol, Besantin, Equivurm Plus, Lomper, Mebendazole, Mebenvet, Mebex, Methyl 5-benzoyl-2-benzimidazolecarbamate, Methyl 5-benzoyl-2-benzimidazolylcarbamate, NSC 184849, Noverme, Ovitelmin, Pantelmin, R 17635, Telmin, Vermicidin, Vermirax, Vermox, Verpanyl, Zhihuanqing
InChI formel InChI=1S/C16H13N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,17,18,19,21)
Lösningstyp Snyggt
LEDER COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
IUPAC-namn metyl N-(5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)karbamat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 295.29
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 295,0957 g/mol