Läs mer
Mebendazole, MedChemExpress
Produktkod. 16401709
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16401709 1 g
1 options
Produktkod. 16401709 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17595
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MedChemExpress Mebendazole is a highly effective, broad-spectrum antihelmintic indicated for the treatment of nematode infestations; has been found as a hedgehog inhibitor.
Mebendazole is a highly effective, broad-spectrum antihelmintic indicated for the treatment of nematode infestations
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mebendazole
CAS 31431-39-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H13N3O3
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : 4.17 mg/mL (14.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
LEDER O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(C(C3=CC=CC=C3)=O)C=C2N1
Molekylvikt (g/mol) 295.29
Formel vikt 295.29
Procent renhet 99.34%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation