Läs mer
Mebendazol
Produktkod. 15723447 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15723447 5 g 5g
15733447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15723447 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 101720050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31431-39-7 | C16H13N3O3 | 295,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31431-39-7
Molekylformel C16H13N3O3
Molekylvikt (g/mol) 295.30
MDL-nummer MFCD00057872
InChI-nyckel OPXLLQIJSORQAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym mebendazole, vermox, telmin, mebenvet, pantelmin, vermirax, mebenoazole, ovitelmin, bantenol, mebutar
PubChem CID 4030
ChEBI CHEBI:6704
IUPAC-namn metyl N-(6-bensoyl-lH-bensimidazol-2-yl)karbamat
LEDER COC(=O)NC1=NC2=CC=C(C=C2N1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mebendazole
Smältpunkt 287,0 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in dmso, insoluble in alcohols
Formel vikt 295.29
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mebendazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mebendazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.