Läs mer
Mebeverine Acid, TRC
Produktkod. 30136266
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136266 25 mg
17992535 10 mg
17932075 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136266 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM20250025MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 475203-77-1
Molekylformel C16 H25 N O3
Molekylvikt (g/mol) 279.37
Synonym Butanoic acid, 4-[ethyl[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]- (9CI, ACI), 4-[Ethyl[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]butanoic acid (ACI)
IUPAC-namn 4-[ethyl-[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino]butanoic acid
LEDER CCN(CCCC(=O)O)C(C)Cc1ccc(OC)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mebeverine Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H25NO3/c1-4-17(11-5-6-16(18)19)13(2)12-14-7-9-15(20-3)10-8-14/h7-10,13H,4-6,11-12H2,1-3H3,(H,18,19)
Formel vikt 279.1834
Procent renhet >95%