missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mebezonium Iodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mebezonium Iodide |
| CAS | 7681-78-9 |
| Molekylformel | C19 H40 N2 . 2 I |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Cyclohexanaminium, 4,4'-methylenebis[N,N,N-trimethyl-, iodide (1:2), Ammonium, (methylenedi-1,4-cyclohexylene)bis[trimethyl-, diiodide (8CI), Cyclohexanaminium, 4,4'-methylenebis[N,N,N-trimethyl-, diiodide (9CI), (Methylenedi-1,4-cyclohexylene)bis[trimethylammonium iodide], 4,4'-Methylenebis(cyclohexyltrimethylammonium iodide), Mebezonium iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H40N2.2HI/c1-20(2,3)18-11-7-16(8-12-18)15-17-9-13-19(14-10-17)21(4,5)6;;/h16-19H,7-15H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| LEDER | [I-].[I-].C[N+](C)(C)C1CCC(CC2CCC(CC2)[N+](C)(C)C)CC1 |
| IUPAC-namn | trimethyl-[4-[[4-(trimethylazaniumyl)cyclohexyl]methyl]cyclohexyl]azanium;diiodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 550.34 |
| Formel vikt | 550.1281 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?