Läs mer
Mebhydrolin, MedChemExpress
Produktkod. 16448726
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16448726 100 mg
1 options
Produktkod. 16448726 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1303A
MedChemExpress Mebhydrolin is a specific histamine H1 receptor antagonist.
Mebhydrolin is a specific histamine H1 receptor antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mebhydrolin
CAS 524-81-2
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H20N2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (180.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER CN(C1)CCC(N2CC3=CC=CC=C3)=C1C4=C2C=CC=C4
Molekylvikt (g/mol) 276.38
Formel vikt 276.38
Procent renhet 99.46%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation