Läs mer
Mebhydrolin Napadisylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mebhydrolin Napadisilate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C19H20N2.C10H8O6S2/c2*1-20-12-11-19-17(14-20)16-9-5-6-10-18(16)21(19)13-15-7-3-2-4-8-15;11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16/h2*2-10H,11-14H2,1H3;1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16) |
| Formel vikt | 840.3015 |